131016
Fumaronitrile
98%
Sinonimo/i:
trans-1,2-Dicyanoethylene
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
186 °C (lit.)
Punto di fusione
93-95 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 50 (mg/mL; colorless to yellow)
Stringa SMILE
N#C\C=C\C#N
InChI
1S/C4H2N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H/b2-1+
KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges