Documenti fondamentali
8.06189
Sigma-Aldrich
Malononitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Malononitrile, Malonodinitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
66.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
203-703-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
365 °C
Potenza
350 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
220 °C/1013 hPa
Punto di fusione
32-34 °C
Temp. transizione
flash point 112 °C
Solubilità
133 g/L
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup