05364
BDE No 28
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4,4′-TriBDE, 2,4,4′-Tribromodiphenyl ether, PBDE 28
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
63-66 °C
Formato
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)