42235
BDE No 99
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2,4-Tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2′,4,4′,5-PentaBDE, 2,2′,4,4′,5-Pentabromodiphenyl ether, BDE 99, PBDE 99
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
Formato
neat
InChI
1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(9(16)3-6)18-12-5-8(15)7(14)4-10(12)17/h1-5H
WHPVYXDFIXRKLN-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)