Key Documents
NIST2258
BDE 209 in 2,2,4-Trimethylpentane
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12Br10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
959.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 6 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)