NIST2261
Chlorinated pesticides in hexane
NIST® SRM® 2261
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
agriculture
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
SRM 2261_cert
SRM 2261_SDS
Altre note
Hexachlorobenzene, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor epoxide, cis-Chlordane, trans-Nonachlor, Dieldrin, Mirex, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDD, 2,4-DDT, 4,4-DDT
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)