CRM46845
EPA 8081 Pesticide Standard Mix
certified reference material, 200 μg/mL in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL in hexane: toluene (1:1)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Endocrine system, Nervous system, Respiratory system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The primary column is used to determine presence of the target analytes in the sample; the secondary column of a different selectivity confirms whether a positive match.