D39029
1,4-Dibromobenzene
98%
Sinonimo/i:
1,4-Dibromobenzene, 1-Bromo-4-bromobenzene, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
219 °C (lit.)
Punto di fusione
83-87 °C (lit.)
Densità
1.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?