175927
p-Xylene-d10
99 atom % D
Sinonimo/i:
1,4-Dimethylbenzene-d10
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
135 °C (lit.)
Punto di fusione
13 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
URLKBWYHVLBVBO-ZGYYUIRESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?