Documenti fondamentali
918873
Sigma-Aldrich
Ethanol-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.11
Beilstein:
1699096
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Grado
reagent grade
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Concentrazione
95% in D2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)