186414
Ethanol-d6
anhydrous, ≥99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
3.5-15 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-130 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Protocolli
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber