303003
Hexane-d14
99 atom % D
Sinonimo/i:
Tetradecadeuterohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
132 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.5% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3718 (lit.)
P. ebollizione
69 °C
Punto di fusione
-95 °C (lit.)
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
303003-1G | 4061837614156 |
303003-5G | 4061837614163 |