Documenti fondamentali
448176
Sigma-Aldrich
1-Hexan-d13-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexyl-d13 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)4CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
156.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+13
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
ZSIAUFGUXNUGDI-UTBWLCBWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Etilacetato anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270989
Etilacetato
Giuseppe Avellone et al.
Food chemistry, 240, 222-230 (2017-09-28)
The purpose of the present work was to find a correlation between microencapsulation technology applied to wines and the resulting quality of the wine itself in terms of volatile composition and phenolic profile. To this aim, samples of Nero d'Avola
Evangelia Zdrali et al.
ACS nano, 11(12), 12111-12120 (2017-12-12)
Mixtures of nano- and microscopic oil droplets in water have recently been rediscovered as miniature reaction vessels in microfluidic environments and are important constituents of many environmental systems, food, personal care, and medical products. The oil nanodroplet/water interface stabilized by