Isotopi stabili
I prodotti ISOTEC® sono composti di varia tipologia, dai gas alle molecole complesse, marcati con isotopi stabili. Essi trovano impiego negli studi di proteomica e metabolomica con traccianti, come agenti in tecniche di MRI/ MRS e in un’ampia gamma di altre applicazioni biomediche.
Gli studi con traccianti e dei flussi traggono vantaggio dall’impiego della marcatura con isotopi stabili. Le vie metaboliche possono essere studiate tracciando i metaboliti normalmente presenti in natura e quelli che denotano uno stato patologico. Inoltre, ricorrendo a determinazioni in spettrometria di massa con l’impiego dei nostri standard interni marcati con isotopi stabili è possibile investigare l’effetto di sostanze esogene o le perturbazioni sul metaboloma.
Risorse sui prodotti
NMR biomolecolare
Metodi di marcatura isotopica per gli studi di dinamica delle proteine
Marcatura isotopica per la spettroscopia NMR di solidi biologici
Marcatura isotopica di gruppi metilici di proteine
Impiego di terreno M9 (Minimal) addizionato di ISOGRO®
Protonazione selettiva di gruppi metilici in proteine ad alto grado di deuterazione
NMR allo stato solido delle biomolecole più grandi
Bollettino applicativo: a-Ketoacids as Biosynthetic Precursors for Protein NMR
Bollettino applicativo: Isotopic Labeling in Solid-state NMR of Proteins
Bollettino applicativo: Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture (SILAC)
Bollettino tecnico: Utilizing ISOGRO® as Stand-alone or Supplemental Media
Spettrometria di massa
Isotopically Labeled Steroid Standards
Bollettino applicativo: Comparison of Deuterium, 13C, and 15N Isotopic Labels in Mass Spec Standards
MRI / MRS / Iperpolarizzazione / PET
Polarizzazione indotta da paraidrogeno
13C MRE per indagini sul metabolismo cerebrale con acido piruvico iperpolarizzato
Polarizzazione nucleare dinamica
MRI/MRS: impiego di isotopi nell'iperpolarizzazione
Impiego del 13C negli studi di risonanza magnetica
Bollettino applicativo: The Essential Role of Enriched Stable Nuclides in Positron Emission Tomography (PET)
Gli isotopi stabili nella PET Imaging
Ricerche sul metabolismo
Acidi grassi marcati con isotopi stabili come traccianti metabolici
Strumenti per la determinazione del consumo energetico
Bollettino applicativo: An Approach to Quantifying the conversion of Carbohydrate to Fat in Humans
Brochure: Metabolomics
Applicazioni degli isotopi stabili
L’impiego dei nostri composti marcati con isotopi stabili negli studi metabolici e sulla nutrizione offre un valido mezzo per esaminare le vie biochimiche. La disponibilità di composti marcati isotopicamente per la ricerca di base permette lo studio del ruolo delle vie metaboliche nel mantenimento degli stati fisiologici. Studi in vivo con metaboliti marcati con isotopi stabili consentono di rilevare aspetti importanti del metabolismo, tra cui vie e flussi metabolici.
Uno strumento importante per la determinazione di strutture ad alta risoluzione mediante NMR è l’impiego di biomolecole marcate con isotopi stabili. Incorporando nelle proteine isotopi stabili selettivamente o uniformemente, i ricercatori possono ridurre la complessità degli spettri in modo significativo. 13C, 15N e deuterio sono gli isotopi più comunemente incorporati nelle proteine mediante sistemi di espressione microbica, sintesi peptidica o estratti privi di cellule.
In medicina, l’impiego di composti marcati con isotopi stabili in tecniche di imaging accoppiate alla 13C-MRS in vivo costituisce un metodo per lo studio dei flussi attraverso le vie metaboliche energetiche per la diagnosi e il trattamento precoce di disordini neuropsichiatrici, cancro e altre malattie.
Per queste e molte altre applicazioni, offriamo una esauriente gamma di carboidrati, amminoacidi protetti e non, metaboliti, acidi grassi, vitamine, steroidi, altri composti biologicamente attivi, oltre a terreni e componenti per colture cellulari marcati con isotopi stabili. Per i ricercatori che preferiscono prepararsi da sé i composti di cui hanno bisogno, forniamo anche building block per scopi di sintesi marcati con isotopi. Grazie alla nostra competenza nella sintesi isotopica, siamo sempre pronti a fornire composti su misura per ogni necessità.
In evidenza
Il rilevamento di metaboliti marcati con 13C è in grado di fornire immagini MRI delle trasformazioni metaboliche che avvengono nel corpo, un utile strumento nella diagnosi del cancro e di altre malattie