Documenti fondamentali
807907
Sigma-Aldrich
Heptadecanoic-d33 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Margaric-d33 acid
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)14CD2COOH
Peso molecolare:
303.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+33
Stringa SMILE
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
KEMQGTRYUADPNZ-TUWMXWROSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)