Key Documents
189979
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformamide-d7
≥99.5 atom % D
Sinonimo/i:
DMF-d7, Eptadeutero-N,N-dimetilformamide
About This Item
Formula condensata:
DCON(CD3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.14
Beilstein:
1908468
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.05% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Descrizione generale
La N,N-dimetilformammide-d7 (DMF-d7) è un derivato deuterato della N,N-dimetilformammide. Ha una purezza isotopica di 99,5% atom D. È un solvente di purezza standard adatto alle analisi RMN di routine (condotte a temperatura ambiente dove la qualità è meno decisiva). Partecipa in qualità di solvente alla valutazione della solvatazione di una soluzione 1,7 molare di cloruro di litio (LiCl) negli studi di diffrazione di neutroni pulsati. Studi di risonanza magnetica con deuterone hanno valutato gli splitting di quadrupolo e le costanti di accoppiamento di quadrupolo di DMF-d7 orientati in fase nematica Il DMF-d7 è considerato un potente farmaco anticancro.
Applicazioni
La N,N-dimetilformammide-d7 può essere usata per studiarne il metabolismo nei ratti tramite spettroscopia 2H RMN.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Investigation of the feasibility of directly-coupled HPLC-NMR with 2H detection with application to the metabolism of N-dimethylformamide-d7.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 16(1), 1-5 (1997)
Deuterium NMR spectroscopy of biofluids for the identification of drug metabolites: application to N, N-dimethylformamide.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(8), 687-692 (1993)
NMR determination of quadrupole coupling constants of deuterons in N, N-dimethylformamide-d7.
Balakrishnan NS.
Journal of Magnetic Resonance, 83(2), 233-245 (1989)
Neutron diffraction study on chloride ion solvation in water, methanol, and N,N-dimethylformamide.
Yamagami M, et al.
J. Chem. Phys., 103(18), 8174-8178 (1995)
Małgorzata Fabijańska et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 938-947 (2014-08-12)
This paper describes the synthesis of trans-bis-(3-aminoflavone)dichloridoplatinum(ii) (trans-Pt(3-af)2Cl2; TCAP) for use as a potential anticancer compound, and the evaluation of its structure by elemental and spectral analyses, and X-ray crystallography. The complex demonstrated a significant cytotoxic effect against human and
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.