Documenti fondamentali
493198
Sigma-Aldrich
Pentadecane-d32
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated pentadecane
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)13CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
270 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+32
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
YCOZIPAWZNQLMR-UBTWNIDWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Jordan Lopez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(41), 11444-11453 (2019-10-09)
Innovative approaches to develop flavors with high sensory appeal are critical in encouraging increased consumer preference and adoption of low sodium foods. Gas chromatography-olfactometry, coupled with stable isotope dilution assays and sensory experiments, led to the identification of the odorants