Documenti fondamentali
303011
Sigma-Aldrich
Heptane-d16
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)5CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
100
200
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
595 °F
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3844 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
-91 °C (lit.)
Densità
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+16
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
The polarizability of some deuterated hydrocarbons.
LeGrand DG and Gaines Jr GL.
The Journal of Physical Chemistry, 98(18), 4842-4844 (1994)
Solution phase coordination chemistry of trivalent lanthanide and actinide cations with bis (2, 4, 4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acid.
Jensen MP, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 39, 255-258 (2002)