530549
Ethylene glycol-d6
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.08 mmHg
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
196-198 °C (lit.)
Punto di fusione
-13 °C (lit.)
Densità
1.220 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
530549-5G | 4061833637043 |
530549-5ML |