Key Documents
302996
Sigma-Aldrich
1-Butanol-d10
99 atom % D
Sinonimo/i:
Butyl alcohol-d10
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)2CD2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3956 (lit.)
P. eboll.
116-118 °C
Densità
0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D
LRHPLDYGYMQRHN-NWURLDAXSA-N
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
2-Propanol-d8 99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
175897
2-Propanol-d8
1-Hexan-d13-ol ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
448176
1-Hexan-d13-ol
Ethanol-d6 anhydrous, ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
186414
Ethanol-d6
Ethanol-OD ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
151904
Ethanol-OD
Styrene-d8 ≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sigma-Aldrich
338222
Styrene-d8