615099
1-Butan-d9-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
Butyl-d9 alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
-90 °C (lit.)
Densità
0.907 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
LRHPLDYGYMQRHN-YNSOAAEFSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?