Documenti fondamentali
603333
Sigma-Aldrich
1-Butene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
57.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCC=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1+1
VXNZUUAINFGPBY-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-112.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-80.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)