Documenti fondamentali
588121
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Propyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
-127 °C (lit.)
Densità
0.830 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)CC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3D2
BDERNNFJNOPAEC-SMZGMGDZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Risa Harada et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 125(6), 688-694 (2018-01-26)
Soy sauce is a traditional Japanese fermented seasoning that contains various constituents such as amino acids, organic acids, and volatiles that are produced during the long fermentation process. Although studies regarding the correlation between microbes and aroma constituents have been