186481
6-Bromo-1-hexanol
97%
Sinonimo/i:
Hexamethylene bromohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. eboll.
105-106 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCCCCO
InChI
1S/C6H13BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter