167169
3-Bromo-1-propanol
97%
Sinonimo/i:
Trimethylene bromohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
62 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.537 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Bromo-1-propanol is an electrophile used as a substrate in nucleophilic substitution reactions and in the redox polymerization.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?