Documenti fondamentali
272477
Sigma-Aldrich
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
bromo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(CCBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of spiro cyclobutanones.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Radical cyclization?fragmentation of ω-haloalkyl cyclobutanones: a modular approach to medium-sized carbocycles.
Oh HS and Cha JK.
Tetrahedron Asymmetry, 14(19), 2911-2917 (2003)