Key Documents
242500
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
97%
Sinonimo/i:
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.02
Beilstein:
1280132
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
contiene
0.2% potassium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
148-150 °C (lit.)
Densità
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
bromo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(CBr)OC
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane (Bromoacetaldehyde dimethyl acetal) was used in the synthesis of 2,3-O-acetal via reaction with 2,3-diol in the presence of 10-camphorsulphonic acid (CSA).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
1→2 Migration and concurrent glycosidation of phenyl 1-thio-α-mannopyranosides via 2, 3-O-cyclic dioxonium intermediates.
Tetrahedron, 59(2), 249-254 (2003)
Ping Xu et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Hyperbranched polycaprolactone with controlled structure was synthesized by reversible addition-fragmentation chain transfer radical ring-opening polymerization along with self-condensed vinyl polymerization (SCVP) of 2-methylene-1,3-dioxepane (MDO). Vinyl 2-[(ethoxycarbonothioyl) sulfanyl] propanoate (ECTVP) was used as polymerizable chain transfer agent. Living polymerization behavior was