10907
Chloroacetaldehyde solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥45.0% in H2O (density determination)
Sinonimo/i:
CLACH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Livello qualitativo
Stato
solid
Concentrazione
≥45.0% in H2O (density determination)
P. ebollizione
80-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO/c3-1-2-4/h2H,1H2
QSKPIOLLBIHNAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?