Documenti fondamentali
8.43834
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-methoxypropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-methoxypropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
6.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Potenza
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 ( in H2O)
P. ebollizione
121 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 43 °C
Densità
1.36 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCCOC
InChI
CEVMYGZHEJSOHZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.355 - 1.365
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C