184136
11-Bromo-1-undecanol
98%
Sinonimo/i:
Undecamethylene bromohydrin
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
165-170 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrO/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?