467642
11-Bromo-1-undecene
95%
Sinonimo/i:
1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
149-150 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
allyl
bromo
Stringa SMILE
BrCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
467642-5ML | 4061832358215 |
467642-25ML | 4061832358208 |