529249
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
for peptide synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride, DMC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride,
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
133-140 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
[Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Tagged glucose as an intermediate in the synthesis of branched oligosaccharides
Fluorescent chemosensors
1,2-Diamines as inhibitors of co-activator associated arginine methyltransferase 1
Allosteric glucokinase activators
Reactant for synthesis of:
Organic azides from primary amines
Reagent for aza-Henry reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Imidazolium Derived Reagents