Documenti fondamentali
17380
Sigma-Aldrich
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
BTFFH, Fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16F7N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, ≥99.0% (T)
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
154-160 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for synthesis of immonium-type coupling reagents
Altre note
Convenient peptide coupling reagent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)