Documenti
23955
Sigma-Aldrich
Chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
≥97.5% (CHN)
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)chloroformamidinium hexafluorophosphate, Chloro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, PyClU
About This Item
Formula condensata:
C9H16N2Cl · PF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.65
Beilstein:
7898575
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (CHN)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
153-156 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16ClN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
Enantioselective desymmetrization of meso-asiridines
Peptide coupling
Reagent for:
Heterocyclization of chloroformamidinium salts
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Altre note
Crystalline and non-hygroscopic peptide coupling reagent, especially for N-methyl amino acids
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
J. Coste et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1967-1967 (1991)
Articoli
Acid Halogenation Reagents