Documenti fondamentali
498270
Sigma-Aldrich
1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine
96%
Sinonimo/i:
Ghosez′s reagent
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=C(Cl)N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)\C(Cl)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12ClN/c1-5(2)6(7)8(3)4/h1-4H3
GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine is an acid halogenation reagent developed by Ghosez, that enables the conversion of carboxylic acids into the corresponding chlorides under strictly neutral conditions. This method was successfully used in the total synthesis of caloporoside, roseophilin, (-)-enniatin B, (±)-epimeloscine and (±)-meloscine.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A short total synthesis of (?)-epimeloscine and (?)-meloscine enabled by a cascade radical annulation of a divinylcyclopropane.
Zhang H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(27), 10376-10378 (2011)
A total synthesis of the ammonium ionophore,(?)-enniatin B.
Hu D, et al.
Tetrahedron Letters, 53(32), 4077-4079 (2012)
H. Bohme and H. G. Viehe, Eds.
Adv. Org. Chem., 9, 421-421 (1976)
Total synthesis of caloporoside.
Furstner A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3072-3072 (1998)
?-Chloro enamines, reactive intermediates for synthesis: 1-Chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.
Haveaux B, et al.
Organic Syntheses, 59, 26-26 (1980)
Articoli
Acid Halogenation Reagents