Documenti fondamentali
D142409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
β-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-Chloro-1-(dimethylamino)propane hydrochloride, N-(2-Chloropropyl)dimethylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3CHClCH2N(CH3)2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.07
Beilstein:
3670215
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
187-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(Cl)CN(C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)