Documenti fondamentali
C42807
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
2-Pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12ClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.08
Beilstein:
3677061
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].ClCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyrrolidine 99%
Sigma-Aldrich
P73803
Pyrrolidine