P14831
Phenothiazine
≥98%
Sinonimo/i:
Dibenzo-1,4-thiazine, Thiodiphenylamine, 10H-Phenothiazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
P. ebollizione
371 °C (lit.)
Punto di fusione
182-187 °C (lit.)
Stringa SMILE
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- It can be connected to carbazole by C-N linkage to increase the hole mobility and thermal stability in organic light-emitting devices.
- Used in the fabrication of CMA-based (Carbene-Metal-Amide) white light-emitting OLED.
- It is used as a starting material in the synthesis of dialdehyde monomer. A conjugated copolymer is prepared using this dialdehyde monomer, which is applicable as an emitting layer in PLED.
- Used as a building block in the synthesis of conjugated dendrimers, for the development of light-emitting devices.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?