Documenti fondamentali
8.20975
Sigma-Aldrich
Phenothiazine
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenothiazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-196-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0000647 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
470 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
P. eboll.
381 °C/1011 hPa
Punto di fusione
182-185 °C
Solubilità
0.127 mg/L
Densità
1.296 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
650 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3