P14858
Phenoxazine
97%
Sinonimo/i:
5,6-Dibenzo-1,4-oxazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
156-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
N1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NO/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3