143650
5H-Dibenz[b,f]azepine
97%
Sinonimo/i:
Iminostilbene
Saggio
97%
Punto di fusione
196-199 °C (lit.)
Solubilità
ethyl acetate: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
Stringa SMILE
N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a starting material to prepare pharmacologically important dibenzoazepine-pyridazine derivatives.
- To synthesize 3-chloro-1-(5H-dibenz[b,f]azepine-5yl)propan-1-one, a key intermediate used to prepare aminophenol derivatives.
- In the synthesis of dibenzazepine derivatives.
- As a starting material to synthesize olefinic multidentate ligand, which is used to prepare Rh(I) complexes.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
143650-5G | 4061833020746 |
143650-10G | |
143650-1G | 4061826238455 |