A23609
Acridine
96.5 - 103.5% purity, powder or crystals
Sinonimo/i:
9-Azaanthracene; 2,3-Benzoquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acridine, ≥96.5% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (HPLC)
96.5-103.5% (perchloric acid titration)
Stato
powder or crystals
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
light beige to beige
light brown to brown
light yellow to very dark yellow
P. ebollizione
346 °C (lit.)
Punto di fusione
107-110 °C (lit.)
λmax
392 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?