BCR157
Benz[a]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2nc3ccc4ccccc4c3cc2c1
InChI
1S/C17H11N/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-17-15(14)11-13-6-2-4-8-16(13)18-17/h1-11H
JEGZRTMZYUDVBF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR157
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3