Documenti fondamentali
BCR153R
Dibenz[a,h]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Beilstein:
209261
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3nc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C21H13N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1-13H
JNCSIWAONQTVCF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR153R
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)