Materiali per OLED e PLED
Diodi organici a emissione di luce
Un diodo organico a emissione di luce (OLED) è un dispositivo optoelettronico ad alte prestazioni che consiste di strati di trasporto di carica e strati organici responsabili dell’emissione luminosa. Sotto l’azione di un voltaggio, il sistema a doppia iniezione di portatori di carica dell’OLED fornisce elettroni e lacune al materiale elettroluminescente posto tra i due elettrodi, ottenendo come risultato una caratteristica luce elettroluminescente dai colori particolari e dalle specifiche prestazioni, variabili a seconda dei materiali organici impiegati nel dispositivo.
Le due classi principali di OLED sono i diodi a emissione di luce a piccole molecole (SMOLED) o polimerici (PLED). Un tipico OLED a piccole molecole a doppia eterostruttura consta di tre strati organici posti tra gli elettrodi. Gli strati organici attigui al catodo e all’anodo sono, rispettivamente, lo strato di trasporto elettronico (ETL) e lo strato di trasporto delle lacune (HTL). Lo strato emissivo (EML) consiste solitamente di coloranti o di dopanti fluorescenti dispersi in un adeguato host (solitamente, lo strato HTL o lo strato ETL). I PLED posseggono un’architettura relativamente semplice, con lo strato del polimero emettitore di luce (LEP) che combina le funzioni di host, emettitore e portatore di carica in un singolo strato, depositato da soluzione, del dispositivo.
Disponiamo di una serie di materiali per OLED ad alta purezza e allo stato dell’arte, tra cui: dopanti ed emettitori di luce a piccole molecole depositati per sublimazione, polimeri fotoemettitori, materiali host fosforescenti e fluorescenti, materiali inorganici e materiali organici per il trasporto di elettroni (o per il blocco delle lacune) depositati per sublimazione, materiali iniettori di lacune e materiali per il trasporto delle lacune, droganti a fluorescenza ritardata attivata termicamente (TADF) e materiali fotosensibilizzanti.
Disponiamo anche di una selezione di materiali inorganici (Au, ITO, LiF) e di altri materiali comunemente usati come substrati o come elettrodi nella costruzione di dispositivi OLED e PLED. I nostri LEP innovativi comprendono le principali classi chimiche, tra cui poliparafenilenvinilene (PPV) e polifluorene (PFO).