Merck
Materiali per OFET e OPV
Scienziato esamina la qualità di una cella solare a film sottile
Proponiamo una vasta gamma di materiali per OFET e OPV, come nanomateriali di carbonio, polimeri conduttivi, polimeri semiconduttori di tipo p ed n, inchiostri per componenti elettronici stampati, substrati conduttivi pronti all’uso, materiali autoassemblanti e piccole molecole organiche.
Transistor organici a effetto di campo
È disponibile una vasta gamma di materiali semiconduttori organici di tipo n e p (sia piccole molecole, sia polimeri) e di inchiostri di elevata purezza e dalle alte prestazioni, di conduttori organici e materiali dielettrici, ma anche di building block per la sintesi di nuovi materiali attivi da utilizzare negli OFET. Offriamo inoltre una serie di elettrodi prefabbricati per la prototipazione rapida di OFET; essi richiedono soltanto l’applicazione dei materiali semiconduttori preferiti, procedura che prevede un solo, semplice passaggio. Queste le caratteristiche principali:
  • backgated
  • alto rapporto tra larghezza e lunghezza (W/L) di canale
  • un solo dado con molteplici dispositivi a vario rapporto W/L
  • affidabilità e riproducibilità elevate
  • contatti ohmici source/drain affidabili
  • ampia scelta di spessori del materiale dielettrico e di configurazioni del dispositivo
  • accompagnati da un dispositivo di controllo con pad di contatto affidabili che non richiedono l’uso di una stazione a sonda meccanica
Fotovoltaico organico
Quella del fotovoltaico organico (OPV) è una tecnologia in rapida crescita, grazie ai recenti progressi in termini di materiali innovativi e di ottimizzazione della progettazione. Nuovi processi produttivi utilizzano tecniche di stampa ad alto rendimento di grandi volumi su substrati plastici, leggeri e flessibili, per la produzione di dispositivi per lo sfruttamento dell’energia solare dai costi contenuti. I progressi nelle prestazioni dei sistemi OPV sono in larga parte dovuti all’utilizzo di polimeri donatori-accettori (DA).