Merck
Materiali per l’energia solare
Una sottile cella solare blu rivolta verso il sole.
Da quando, per stare al passo con la richiesta energetica globale, sono aumentati gli sforzi per ridurre l'impiego di carbone e aumentare l’utilizzo delle risorse rinnovabili e di energia green, le tecnologie per lo sfruttamento dell’energia solare hanno fatto passi da gigante. La ricerca in questo campo si è preoccupata soprattutto di massimizzare l’efficienza delle celle solari, impiegando nuove tecnologie e sviluppando materiali efficienti e a basso costo. I nostri materiali per lo sfruttamento dell’energia solare, caratterizzati da stabilità e qualità eccezionale, fanno la differenza nelle vostre applicazioni commerciali e per la ricerca nel settore.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Materiali per celle solari in perovskite
La struttura dei materiali utilizzati e la capacità che hanno di formare film sottili impattano fortemente sull’efficienza delle celle solari. Le perovskiti ibride possiedono una particolare struttura cristallina distintiva dei composti organici-inorganici. Le perovskiti con piombo come catione centrale garantiscono la più elevata efficienza fotovoltaica. Disponiamo di ioduro di piombo specificamente ideato per migliorare le prestazioni delle celle solari. I nostri composti ibridi a struttura perovskitica sono ideali per il fotovoltaico, grazie alle loro caratteristiche di autoassemblaggio e alla possibilità di definirne composizione e struttura. Disponiamo inoltre di perovskiti 2D in forma di soluzioni liquide o di dispersioni con cui realizzare strutture in cui uno strato 2D viene depositato su una perovskite 3D tradizionale. Grazie alla loro stabilità e alla loro versatilità, le nostre perovskiti 2D trovano impiego in celle solari, LED e fototransistor.
Materiali alternativi per celle solari
Offriamo un portfolio completo di precursori per la sintesi di perovskiti metallorganiche. I nostri materiali non tossici e senza piombo mostrano buona stabilità e proprietà optoelettroniche eccellenti. Forniamo perovskiti a punti quantici CsPbX3 (X = Cl, Br, I) caratterizzate da elevata efficienza in termini di fotoluminescenza, da una ristretta emissione nello spettro del visibile e in possesso di una maggiore efficienza di conversione di potenza. I nostri punti quantici di perovskite privi di cadmio costituiscono una classe unica di perovskiti ibride inorganiche e organiche a base di alogenuri metallici. Possiedono una banda proibita diretta che può essere sfruttata in una varietà di dispositivi optoelettronici. Inoltre, con la nostra ampia selezione di alogenuri organici, tramite un processo di spin-coating è possibile fabbricare strati di perovskite in grado di assorbire la luce.
A supporto dell'intero flusso di lavoro, offriamo anche materiali avanzati per il fotovoltaico organico (OPV) tra cui accettori non-fullerenici, donatori polimerici e materiali per gli strati di trasporto.
Il nostro assortimento completo di materiali all’avanguardia per l'energia solare è in continua espansione a sostegno dei vostri progressi scientifici.