Documenti fondamentali
A56353
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-hexanol
97%
Sinonimo/i:
1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Amino-1-hexanol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Beilstein:
1732524
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
crystals
P. ebollizione
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Amino-1-hexanol can undergo cyclization over copper supported on γ-alumina and magnesia to form hexahydro-1H-azepine. It may be used along with glutaric acid to generate poly(ester amide)s with excellent film- and fiber forming properties.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis and characterization of a new degradable poly (ester amide) derived from 6-amino-1-hexanol and glutaric acid.
Vera M, et al.
Macromolecules, 36(26), 9784-9796 (2003)
Synthesis of cyclic amines and their alkyl derivatives from amino alcohols over supported copper catalysts.
Kijenski J, et al.
Applied Catalysis, 53(1), 107-115 (1989)