1570450
USP
Propanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Amino-1-propanol, 3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
2.59 (vs air)
Tensione di vapore
2.1 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
propanolamine
Temp. autoaccensione
770 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.4598 (lit.)
P. ebollizione
184-187 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)