1048506
USP
Beclomethasone dipropionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
beclometasone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
- Beclomethasone Dipropionate Compounded Oral Solution
- Betamethasone Dipropionate
- Betamethasone Dipropionate Cream
- Betamethasone Dipropionate Lotion
- Betamethasone Dipropionate Ointment
- Betamethasone Valerate
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Adrenal gland,Immune system,Bone
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)